Single channel pipettes, mechanical, fixed / variable volume, labopette®
0,5 - 10 µl, 0,01 µl, ±1,2 %, <0,8 %, Clear, 0,2 - 10 / Yellow, 1 - 200 µl
Katalog # HIRS9475401
Leverandør: HIRSCHMANN
Single channel pipettes, mechanical, fixed / variable volume, labopette®
Katalog # HIRS9475401
Leverandør: HIRSCHMANN
Gå til:
Product Details & Documents
The reliable labopette® pipette features superior ergonomic characteristics, right down to the smallest detail. The entire working process is optimised to ensure non fatiguing work that places a minimum of stress on the joints.
- Volume configuration with digital locking feature
- With tip ejection and calibration option
- Tip seal and safety filter to prevent contamination
- Trigger grip ensures a firm but relaxed hold during pipetting
- Ergonomic design of the handle offers an equally firm, comfortable hold for large and small hands, right and left-handed users and hands with or without gloves
- Effective thermal insulation of the unit interior prevents hand heat penetrating into the interior of the unit
- Completely autoclavable without dismantling
Leveringsinformation: Supplied with calibration tool, pipette holder, individual serial number and calibration certificate.
Specifikationer
- Volumen:0,5 - 10 µl
- Seq:02
- Forøgelse:0,01 µl
- Nøjagtighed:±1,2 %
- Usikkerhed:<0,8 %
- Til pipettespidser:Clear, 0,2 - 10 / Yellow, 1 - 200 µl
Accessories
Produktinformation
- Katalog #TilgængelighedPrice
- Safe-Cone-filtre, til labopette® variabel 1.000 - 5.000 µl; fast 2.000/5.000 µlSafe-Cone-filtre, til labopette® variabel 1.000 - 5.000 µl; fast 2.000/5.000 µlHIRS9470010Log ind for tilgængelighed1 * 50 Items - 462,00 kr
Produktinformation
- Katalog #TilgængelighedPrice
- Safe-Cone-filtre, til labopette® variabel 2 - 20/5 - 50 µl; fast 20/25/50 µlSafe-Cone-filtre, til labopette® variabel 2 - 20/5 - 50 µl; fast 20/25/50 µlHIRS9470013Log ind for tilgængelighed1 * 50 Items - 462,00 kr
Produktinformation
- Katalog #TilgængelighedPrice
- Safe-Cone-filtre, til labopette® elektronisk 10 - 500/50 - 1.000/500 - 5.000/50 - 1200 µl; variabel 100 - 1.000 µl; fast 250/500/1.000 µlSafe-Cone-filtre, til labopette® elektronisk 10 - 500/50 - 1.000/500 - 5.000/50 - 1200 µl; variabel 100 - 1.000 µl; fast 250/500/1.000 µlHIRS9470011Log ind for tilgængelighed1 * 50 Items - 462,00 kr
Produktinformation
- Katalog #TilgængelighedPrice
- Safe-Cone-filtre, til labopette® variabel 10 - 100/20 - 200 µl; fast 100/200 µlSafe-Cone-filtre, til labopette® variabel 10 - 100/20 - 200 µl; fast 100/200 µlHIRS9470012Log ind for tilgængelighed1 * 50 Items - 462,00 kr
Produktinformation
- Katalog #TilgængelighedPrice
- DKD-kalibreringscertifikat til labopette® fast 0,5 μl - 5 mlDKD-kalibreringscertifikat til labopette® fast 0,5 μl - 5 mlHIRS9980116Log ind for tilgængelighed1 * 1 Items - 680,00 kr
Produktinformation
- Katalog #TilgængelighedPrice
- DKD-kalibreringscertifikat til labopette® 12-kanal, 5 - 250 μlDKD-kalibreringscertifikat til labopette® 12-kanal, 5 - 250 μlHIRS9980118Log ind for tilgængelighed1 * 1 Items - 2.950,00 kr
Produktinformation
- Katalog #TilgængelighedPrice
- Stativ til seks mekaniske pipetter
Produktinformation
- Katalog #TilgængelighedPrice
- Karruselstativ til seks mekaniske pipetterKarruselstativ til seks mekaniske pipetterHIRS9470004Log ind for tilgængelighed1 * 1 Items - 1.380,00 kr
Produktinformation
- Katalog #VolumenSpits fargeTil brug medTilgængelighedPrice
- HIRS94901010,2 - 10 µlTransparentHirschmann Laborgeräte, Gilson®-pipetterLog ind for tilgængelighed1 * 1.000 Items - 267,00 kr
Produktinformation
- Katalog #VolumenSpits fargeTil brug medTilgængelighedPrice
- HIRS94901021 - 200 µlYellowHirschmann Laborgeräte-, Eppendorf®-, Brand®-, Gilson®-pipetterLog ind for tilgængelighed1 * 1.000 Items - 178,00 kr
Produktinformation
- Katalog #VolumenSpits fargeTil brug medTilgængelighedPrice
- HIRS9490103100 - 1000 µlBlueHirschmann Laborgeräte-, Eppendorf®-, Brand®-, Gilson®-pipetterLog ind for tilgængelighed1 * 1.000 Items - 198,00 kr
Produktinformation
- Katalog #VolumenSpits fargeTil brug medTilgængelighedPrice
- HIRS94901061 - 250 µlTransparentlabopette®-multikanalpipetterLog ind for tilgængelighed1 * 1.000 Items - 289,00 kr
Produktinformation
- Katalog #VolumenSpits fargeTil brug medTilgængelighedPrice
- HIRS9490124100 - 5000 µlTransparentHirschmann Laborgeräte-pipetterLog ind for tilgængelighed1 * 300 Items - 423,00 kr
Produktinformation
- Katalog #VolumenSpits fargeTil brug medTilgængelighedPrice
- HIRS94902010,2 - 10 µlTransparentHirschmann Laborgeräte, Gilson®-pipetterLog ind for tilgængelighed1 * 960 Items - 635,00 kr
Produktinformation
- Katalog #VolumenSpits fargeTil brug medTilgængelighedPrice
- HIRS94902021 - 200 µlYellowHirschmann Laborgeräte-, Eppendorf®-, Brand®-, Gilson®-pipetterLog ind for tilgængelighed1 * 960 Items - 479,00 kr
Produktinformation
- Katalog #VolumenSpits fargeTil brug medTilgængelighedPrice
- HIRS949020550 - 1200 µlTransparentHirschmann Laborgeräte-pipetterLog ind for tilgængelighed1 * 960 Items - 1.190,00 kr
Produktinformation
- Katalog #VolumenSpits fargeTil brug medTilgængelighedPrice
- HIRS94902061 - 250 µlTransparentlabopette®-multikanalpipetterLog ind for tilgængelighed1 * 960 Items - 476,00 kr
Produktinformation
- Katalog #VolumenSpits fargeTil brug medTilgængelighedPrice
- HIRS94901041 - 10000 µlTransparentHirschmann Laborgeräte-pipetterLog ind for tilgængelighed1 * 100 Items - 423,00 kr
Produktinformation
- Katalog #SpidstypeTil brug medTilgængelighedPrice
- HIRS9490109Multibox, autoclavablerefill trays of pipette tips up to 300 µlLog ind for tilgængelighed1 * 1 Items - 227,00 kr
Produktinformation
- Katalog #SpidstypeTil brug medTilgængelighedPrice
- HIRS9490110Multibox, autoclavablerefill trays of pipette tips up to 1000 µlLog ind for tilgængelighed1 * 1 Items - 240,00 kr
Produktinformation
- Katalog #TilgængelighedPrice
- Safe-Cone-filtre, til labopette® fast 10/20/25/250 µl; flerkanals 5,0 - 50/50 - 300 µl; elektronisk flerkanals 25 - 250/5 - 100 µlSafe-Cone-filtre, til labopette® fast 10/20/25/250 µl; flerkanals 5,0 - 50/50 - 300 µl; elektronisk flerkanals 25 - 250/5 - 100 µlHIRS9470014Log ind for tilgængelighed1 * 50 Items - 462,00 kr
Produktinformation
- Katalog #TilgængelighedPrice
- DKD-kalibreringscertifikat til labopette® variable volumener 0,5 μl - 5 ml/labopettorDKD-kalibreringscertifikat til labopette® variable volumener 0,5 μl - 5 ml/labopettorHIRS9980115Log ind for tilgængelighed1 * 1 Items - 1.100,00 kr
Produktinformation
- Katalog #TilgængelighedPrice
- DKD-kalibreringscertifikat til labopette® 8-kanal, 0,5 - 250 μlDKD-kalibreringscertifikat til labopette® 8-kanal, 0,5 - 250 μlHIRS9980117Log ind for tilgængelighed1 * 1 Items - 2.630,00 kr