Orders LinkContactUsLinkComponent
Spatulas
Spatulas
180 mm, 20 mm, hvid
Katalog # COWI043.180
Leverandør:   COWIE
Spatulas
Katalog # COWI043.180
Leverandør:  COWIE
Spatulas
Spatulas
180 mm, 20 mm, hvid
Price
185,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Double-ended spatula/scraper combination made of PTFE, with fine chamfered ends.
Documents
Specifikationer
  • Farve:
    hvid
  • Længde:
    180 mm
  • Bladbredde:
    20 mm