Orders LinkContactUsLinkComponent
Spatulas
Spatulas
150 mm, 18 mm, hvid
Katalog # COWI043.150
Leverandør:   COWIE
Spatulas
Katalog # COWI043.150
Leverandør:  COWIE
Spatulas
Spatulas
150 mm, 18 mm, hvid
Price
160,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Double-ended spatula/scraper combination made of PTFE, with fine chamfered ends.
Documents
Specifikationer
  • Farve:
    hvid
  • Længde:
    150 mm
  • Bladbredde:
    18 mm