Orders LinkContactUsLinkComponent
Spatulas
Spatulas
120 mm, 12 mm, hvid
Katalog # COWI043.120
Leverandør:   COWIE
Spatulas
Katalog # COWI043.120
Leverandør:  COWIE
Spatulas
Spatulas
120 mm, 12 mm, hvid
Price
kr130.00
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Double-ended spatula/scraper combination made of PTFE, with fine chamfered ends.
Documents
Specifikationer
  • Farve:
    hvid
  • Længde:
    120 mm
  • Bladbredde:
    12 mm