Orders LinkContactUsLinkComponent
L(-)-Carnitine
L(-)-Carnitine
1 Vial
Katalog # CAMBNSK-B-1
Leverandør:   CAMBRIDGE ISOTOPE LABS
L(-)-Carnitine
Katalog # CAMBNSK-B-1
Leverandør:  CAMBRIDGE ISOTOPE LABS
CAS nummer:  541-15-1
L(-)-Carnitine
1 Vial
CAS nummer:  541-15-1
Price
Spørg for pris
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Each
Product Details & Documents
Synonymer:  Levocarnitine, L-Carnitine, Vitamin BT, (R)-3-Hydroxy-4-(trimethylammonio)butanoate, R)-(-)-3-Hydroxy-4-(trimethylammonio)butyrate
  • CAS nummer:541-15-1
  • Formel:C₇H₁₅NO₃
  • MDL nummer:MFCD00038747
  • Molecular Weight:161.20 g/mol
  • EINECS:208-768-0
Specifikationer
Specifikationer
  • Pakn:
    1 Vial