Racks til cryobokse
15 (3×5), 130 mm, 140×696×401 mm
Katalog # 479-0849
Leverandør: TENAK
Gå til:
Product Details & Documents
Rustfrit stål, udtrækshylde.
- Glidende skuffer
- Kan bruges til alle fryser mærker
- Til bokse 130mm høje
For upright freezers. The racks are specially designed for use with boxes for centrifuge tubes. Boxes with exterior dimensions up to H×W 132×137 mm, the length can in principle be as long as the shelf.
Bestillingsoplysninger: Leveres uden cryobokse
Specifikationer
- Rum:15 (3×5)
- B×D×H udv.:140×696×401 mm
- Seq:05
- Cryobox højde:130 mm