Pipettespidser
Extended, 0,1 - 10 µl, +, 46 mm, grå, 10 racks, 96 each
613-0916
Disse pipettespidser er velegnede til mange pipetter på markedet.
- Den bedste kvalitet af PP med naturlig farve, autoklaverbare
- Tætsluttende forseglingsområde giver en lækagesikker forsegling
- Fremstillet og pakket i et støvfrit miljø under strengt kontrollerede forhold
: Fås i poser, i autoklaverbare racks og som refills.
: Article 613-4153 (BHIT780310) is designed for use with the Midi Plus Pipette Controller only.
- Farvekode:grå
- Pakket:10 racks, 96 each
- Steril:+
- Volumen:0,1 - 10 µl
- Længde:46 mm
- Seq:07
- Spidstype:Extended
- Cat. No.:613-0916
- Miljøcertificering:Renewable energy certificate; ISO 14001
- Environmentally Preferable:Lav fremstillingspåvirkning