Orders LinkContactUsLinkComponent
Latex gloves
Latex gloves
8 - 9, ufarvet
Katalog # GMEQOJM022
Leverandør:   GM EQUIPEMENT
Latex gloves
Katalog # GMEQOJM022
Leverandør:  GM EQUIPEMENT
Latex gloves
Latex gloves
8 - 9, ufarvet
Price
126,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 100 Items
Product Details & Documents
Disposable gloves for personal protection.
  • Non sterile, smooth finish
  • Micro-powdered
  • Supplied in convenient dispenser boxes
Specifikationer
  • Handske størrelse:
    8 - 9
  • Farve:
    ufarvet
  • Seq:
    05
  • Cat. No.:
    GMEQOJM022
  • Ambidextrous/Hånd-specifik:
    Ambidextrous
  • Med pudder/pudderfri:
    Med pudder
  • Latex/latex-fri:
    Latex
  • Overflade:
    Smooth
  • Engangs/Genbrugelig:
    Engangs