Syringes, 3-piece
Uden nål, Luer Lock tip, 5 ml
Leverandør: TERUMO
Gå til:
Product Details & Documents
Steril, engangsbrug, 3-komponent, latex-fri
- Fås med Luer slipspids eller Luer-låst gevindspids
- Steriliseret ved bestråling af elektronstråler
Certifications: Overholder Direktiv 93/42/EEC klasse IIa, virksomheden er autoriseret af TÜV Rheinland (Tyskland), fabrikken er ISO 9001 EN 46001-certificeret, steriliseringsprocessen er godkendt i henhold til Standard NF EN 550
Emballering: Enkeltvis indpakket i sterile blisterpakninger.
Specifikationer
- Kapacitet:5 ml
- Beskrivelse:Uden nål, Luer Lock tip
- Seq:06