Slanger, PVC
4,00 mm, 0,50 mm, 5,00 mm
228-1558
PVC, transparent.
High flexibility, good chemical resistance
- Smooth both inside and out, excellent resistance to abrasion
- Good value, large size rolls
Universalslange til en lang række anvendelsesområder. Den foretrukne løsning, når væskers flow skal kunne observeres. Ikke egnet til brug under vakuum eller tryk.
Temperature resistance: −20 to +60 °C
Hardness (Shore durometer A): 77
- Rør udv.Ø:5,00 mm
- Rør int.Ø:4,00 mm
- Vægtykkelse:0,50 mm
- Seq:10