Ordreindtastning
Denmark
Orders LinkContactUsLinkComponent
Petriskåle

Petriskåle

With 3 vents, 92 mm, 20 mm, Steril, 15/sleeve
Katalog # 391-0493
   Lav fremstillingspåvirkning
Leverandør:   Greiner Bio-One
Petriskåle
Katalog # 391-0493
Leverandør:  Greiner Bio-One
   Lav fremstillingspåvirkning
Petriskåle
Petriskåle

With 3 vents, 92 mm, 20 mm, Steril, 15/sleeve

Price
896,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 360 Items
Product Details & Documents

Fremstillet i krystalklart PS for den bedst mulige anvendelse med mikroskop. Versioner med eller uden ventilationshuller.

  • Nem at stable
  • Kraftig konstruktion for god termisk resistens ved arbejde med varm agar
  • Med ventilationshuller til bedre gasudveksling, eller uden ventilationshuller for lange inkubationstider

Documents

Specifikationer
  • Ø:
    92 mm
  • Pakket:
    15/sleeve
  • Sterilitet:
    Steril
  • Version:
    With 3 vents
  • Højde:
    20 mm
  • Seq:
    09
  • Cat. No.:
    391-0493
  • Miljøcertificering:
    ISO 14001 (241002); ISO 50001 (241002)
  • Environmentally Preferable:
    Lav fremstillingspåvirkning
Anbefalinger

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.