Orders LinkContactUsLinkComponent
Contact plates
Contact plates
Protect, BP/EP/JP/USP, 10
Katalog # OXOIPO0678D
Contact plates
Katalog # OXOIPO0678D
CAS nummer:  
Contact plates
Protect, BP/EP/JP/USP, 10
CAS nummer:  
Price
247,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 10 Items
Product Details & Documents
Documents
Specifikationer
Specifikationer
  • Pakn:
    10
  • Standard:
    BP/EP/JP/USP
  • Beskrivelse:
    Protect