Orders LinkContactUsLinkComponent
Prøvetagere, PharmaPicker
Prøvetagere, PharmaPicker
PharmaPicker 2, Stainless steel V4A, 600 mm, 1,25 – 2,50 ml
Katalog # BURK5346-2000
Leverandør:   BURKLE
Prøvetagere, PharmaPicker
Katalog # BURK5346-2000
Leverandør:  BURKLE
Prøvetagere, PharmaPicker
Prøvetagere, PharmaPicker
PharmaPicker 2, Stainless steel V4A, 600 mm, 1,25 – 2,50 ml
Price
5.240,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
PharmaPicker is designed for sampling very small quantities of highly potent or active powders for analysis. The smallest sample quantities can be collected with the PharmaPicker.
  • Fås separat eller som PharmaPicker-æske i en praktisk transportkasse
  • Rustfrit stål
  • Elektronisk poleret
Leveringsinformation: PharmaPicker-æsken består af: Indsamlingscylindere i begge størrelser, forlængerstave på 50 cm og 100 cm, håndtag, volumenspidser (alternative prøvevolumener fås på anmodning), transportæske.
Specifikationer
  • Volumen:
    1,25 – 2,50 ml
  • Beskrivelse:
    PharmaPicker 2
  • Længde:
    600 mm
  • Materiale:
    Stainless steel V4A
Accessories
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Volume heads for PharmaPicker, capacity 0,60 ml
    Volume heads for PharmaPicker, capacity 0,60 ml
    BURK5346-1060
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 1.040,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Opsamlingscylinder til beholdervolumen 0,10 - 1,25 ml
    Opsamlingscylinder til beholdervolumen 0,10 - 1,25 ml
    BURK5346-1001
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 3.390,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Volumenhoveder til PharmaPicker, volumen 0,10 ml
    Volumenhoveder til PharmaPicker, volumen 0,10 ml
    BURK5346-1010
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 1.040,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Opsamlingscylinder til beholdervolumen 1,25 - 2,50 ml
    Opsamlingscylinder til beholdervolumen 1,25 - 2,50 ml
    BURK5346-2001
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 3.240,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Forlængerstav PharmaPicker
    Forlængerstav PharmaPicker
    BURK5380-1006
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 996,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Forlængerstav PharmaPicker
    Forlængerstav PharmaPicker
    BURK5380-0506
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 857,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Volume heads for PharmaPicker, capacity 0,20 ml
    Volume heads for PharmaPicker, capacity 0,20 ml
    BURK5346-1020
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 1.040,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • PharmaPicker handle
    PharmaPicker handle
    BURK0006-8113
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 904,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Volume heads for PharmaPicker, capacity 0,80 ml
    Volume heads for PharmaPicker, capacity 0,80 ml
    BURK5346-1080
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 1.040,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Volume heads for PharmaPicker, capacity 2,50 ml
    Volume heads for PharmaPicker, capacity 2,50 ml
    BURK5346-2250
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 1.040,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Volume heads for PharmaPicker, 1 ml
    Volume heads for PharmaPicker, 1 ml
    BURK5346-1100
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 1.340,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Volume heads for PharmaPicker, 2 ml
    Volume heads for PharmaPicker, 2 ml
    BURK5346-2200
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 1.340,00 kr