Badvæsker
Thermal H250S, 20...250 °C, 274 °C, 230 °C, lysebrun, 5 L
Badvæskerne er nøje udvalgt og testet til langtidsbrug. De er velegnet til brug i opvarmede eller nedkølede termostatbade, hvor vand ikke kan anvendes som badvæske. Valget af badvæske er kritisk for opnåelse af de bedste resultater mht. temperaturstyring og drift af termostatbadet.
- Lav giftighed og næsten lugtfri
- Høj stabilitet og god termisk konduktivitet
- Lav viskøsitet og lav rusttendens
- Pakn:5 L
- Farve:lysebrun
- Brændpunkt:274 °C
- Flammepunkt:230 °C
- Temperaturområde:20...250 °C
- Model:Thermal H250S