Orders LinkContactUsLinkComponent
Compact automatic burettes, SILBERBRAND
Compact automatic burettes, SILBERBRAND
25 ml, 0,1 ml, 495 mm, 0,08 ± ml
Katalog # BRND23829
Leverandør:   Brand
Compact automatic burettes, SILBERBRAND
Katalog # BRND23829
Leverandør:  Brand
Compact automatic burettes, SILBERBRAND
Compact automatic burettes, SILBERBRAND
25 ml, 0,1 ml, 495 mm, 0,08 ± ml
Price
1.560,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Borosilicate glass 5.4, amber burette, amber PE bottle, class B.
  • Modular concept - all components are replaceable
  • Calibrated to deliver 'TD, Ex'
  • White graduations and automatic zeroing
25 ml: Error limit according to class B, DIN EN ISO 385.
50 ml: DIN EN ISO 385, class B.
Ordering information: Please order supports, burette clamps and rubber bellows separately.
Delivery information: Burette supplied with 1000 ml PE reservoir bottle with base and PVC filling tube.
Specifikationer
  • Kapacitet:
    25 ml
  • Længde:
    495 mm
  • Inddeling:
    0,1 ml
  • Tolerance:
    0,08 ± ml
Accessories
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Enkelte gummibælge, orangefarvede, med ventil og slange
    Enkelte gummibælge, orangefarvede, med ventil og slange
    BRND23400
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 156,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Kapacitet
    Tilgængelighed
    Price
  • Baser til flasker
    Baser til flasker
    BRND23728
    1000 ml
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 75,70 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Kapacitet
    Tilgængelighed
    Price
  • Baser til flasker
    Baser til flasker
    BRND23725
    500 ml
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 63,60 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Kapacitet
    Tilgængelighed
    Price
  • Reservoirflaske, LDPE, brun, GL 28
    Reservoirflaske, LDPE, brun, GL 28
    BRND130260
    1000 ml
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 83,50 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Ekstra påfyldningsrør til alle kompakte automatiske buretter, PVC
    Ekstra påfyldningsrør til alle kompakte automatiske buretter, PVC
    BRND11525
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 42,70 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Længde
    Tilgængelighed
    Price
  • Pumpehoved, brun, NS 29/32, fittinglængde 185 mm, dyse udvendig Ø 7 mm, Boro 3.3
    Pumpehoved, brun, NS 29/32, fittinglængde 185 mm, dyse udvendig Ø 7 mm, Boro 3.3
    BRND23876
    185 mm
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 511,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Kapacitet
    Inddeling
    Tilgængelighed
    Price
  • Ekstra buretterør, brunt glas
    Ekstra buretterør, brunt glas
    BRND23868
    50 ml
    0,1 ml
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 641,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Kapacitet
    Inddeling
    Tilgængelighed
    Price
  • Ekstra buretterør, brunt glas
    Ekstra buretterør, brunt glas
    BRND23866
    25 ml
    0,1 ml
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 641,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Ekstra burettespids, brunt borosilikatglas 5.4, til 25 og 50 ml kompakt burette og kompakt automatisk burette
    Ekstra burettespids, brunt borosilikatglas 5.4, til 25 og 50 ml kompakt burette og kompakt automatisk burette
    BRND11515
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 72,80 kr