Orders LinkContactUsLinkComponent
Kieselgel, Supelco®
5 kg
  12479-5KG
 :   Merck
Kieselgel, Supelco®
  12479-5KG
 :  Merck
 :  63231-67-4
Kieselgel, Supelco®
5 kg
 :  63231-67-4
3.190,00 kr
1 * 5 kg
  •  :63231-67-4
  •  :SiO₂
  •  :MFCD00011232
  •  :60.08 g/mol
  •  :2230 °C (1013 hPa)
  •  :1710 °C
  •  :M-Clarity™ quality level = MQ100
  •  :Stue temperatur
  •  :01-2119379499-16
  • Pakn:
    5 kg