ERLENMEYER-CAP låg
sølvfarvet, 37-39 mm
Katalog # LUDI184115391
Leverandør: LUDI
Gå til:
Product Details & Documents
Aluminium, Anodiseret.
- Fjedre af krom-nikkel
- Fjedrene klemmer mod kolbens ydervæg
- Autoklaverbar
Specifikationer
- Til:37-39 mm
- Farve:sølvfarvet
- Seq:01