Dip slides
Total / Enterobacteria with neutraliser, 20
Leverandør: LIOFILCHEM
Gå til:
Product Details & Documents
Flexible contact slide for microbiology screening of surfaces.
- ISO 18593
Documents
Certifikater
Søg efter partinummerSpecifikationer
Specifikationer
- Pakn:20
- Beskrivelse:Total / Enterobacteria with neutraliser