Orders LinkContactUsLinkComponent
Objektglas med fordybning
Objektglas med fordybning
Objektglas med reaktionsbrønde, blå, 8, 9 mm
Katalog # MARI1216071
Leverandør:   MARIENFELD
Objektglas med fordybning
Katalog # MARI1216071
Leverandør:  MARIENFELD
Objektglas med fordybning
Objektglas med fordybning
Objektglas med reaktionsbrønde, blå, 8, 9 mm
Price
998,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 50 Items
Product Details & Documents
Cavity slides for diagnosis with well wettable reaction wells and frosted marking area of 20 mm at one end.
  • Soda-lime glass with epoxy resin colour masks
  • High resistance against solvents
Documents
Specifikationer
  • Ant. brønde:
    8
  • Farve:
    blå
  • Beskrivelse:
    Objektglas med reaktionsbrønde
  • Seq:
    17
  • Brønd Ø:
    9 mm