Robot-spidser til Tecan®
902-261 PATCH XPRESS, 50 µl, +, -, Transparent, 10 racks, 96 each
Katalog # MLBP902-261XP
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Robot-spidser til Tecan®
Katalog # MLBP902-261XP
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Gå til:
Product Details & Documents
Højkvalitetsspidser, særligt velegnede til forskning i molekylærbiologiske laboratorier.
- PP, transparent eller sort
- Spidser med ART® filtre: fjerner enhver risiko for krydskontaminering mellem prøverne. Beregnet til applikationer med DNA, RNA samt radioaktive og smitsomme prøver
- Certificeret fri for RNase, DNase, DNA og pyrogener
- Sterile spidser: steriliseret ved gammastråling
- Spidser med bred åbning: beregnet til applikationer sammen med mere tyktflydende prøver
: Fås i æsker af 10 stativer eller 50 stativer (Econopak).
Specifikationer
- Pakket:10 racks, 96 each
- Steril:+
- Volumen:50 µl
- Spidstype:902-261 PATCH XPRESS
- Spits farge:Transparent
- Filter:-
- Cat. No.:MLBP902-261XP
- Miljøcertificering:IRECS; ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 752603)
- Environmentally Preferable:Lav fremstillingspåvirkning