Orders LinkContactUsLinkComponent
Pipette tips, Matrix™ SerialMate™
Standard, 5,0 - 220 µl, -, -, 45,72 mm, Matrix™ SerialMate™, 20 racks, 96 each
Katalog # MATR5541
   Lav fremstillingspåvirkning
Pipette tips, Matrix™ SerialMate™
Katalog # MATR5541
   Lav fremstillingspåvirkning
Pipette tips, Matrix™ SerialMate™
Standard, 5,0 - 220 µl, -, -, 45,72 mm, Matrix™ SerialMate™, 20 racks, 96 each
Price
1.670,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1.920 Items
Product Details & Documents
Pipette tips for use with the Matrix™ SerialMate™ pipetting station. Compatible with 96-well plates.
Specifikationer
  • Pakket:
    20 racks, 96 each
  • Steril:
    -
  • Volumen:
    5,0 - 220 µl
  • Længde:
    45,72 mm
  • Spidstype:
    Standard
  • Til brug med:
    Matrix™ SerialMate™
  • Filter:
    -
  • Cat. No.:
    MATR5541
  • Miljøcertificering:
    IRECS; ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 752603)
  • Environmentally Preferable:
    Lav fremstillingspåvirkning