Orders LinkContactUsLinkComponent
2-Propanol USP, J.T.Baker®
2-Propanol USP, J.T.Baker®
20 L
Katalog # 9080-07
Brandfarlig
Irriterende
   Sikrere sundhed for mennesker og miljø
Leverandør:   Avantor
2-Propanol USP, J.T.Baker®
Katalog # 9080-07
Leverandør:  Avantor
   Sikrere sundhed for mennesker og miljø
CAS nummer:  67-63-0
2-Propanol USP, J.T.Baker®
2-Propanol USP, J.T.Baker®
20 L
CAS nummer:  67-63-0
Price
3.610,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 20 L
Product Details & Documents
Synonymer:  Isopropylalkohol
  • CAS nummer:67-63-0
  • Formel:(CH₃)₂CHOH
  • MDL nummer:MFCD00011674
  • Molecular Weight:60.1 g/mol
  • Merck Index:13,05228
  • Kogende Pt:82 °C (1013 hPa)
  • Smeltende Pt:–89 °C
  • Tæthed:0,786 g/cm³ (20 °C)
  • Flash Pt:12 °C
  • Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
  • EINECS:200-661-7
  • FN:1219
  • ADR:3,II
  • NÅ:01-2119457558-25
Specifikationer
Specifikationstestresultater
  • Bulk Pharmaceutical Chemical:
    Passes Test
  • USP - Identification A:
    Passes Test
  • USP - Identification B:
    Passes Test
  • USP - Specific Gravity at 25°/25°C:
    0.783 - 0.787
  • USP - Refractive Index, n²ºD:
    1.376 - 1.378
  • USP - Acidity:
    Passes Test
  • USP - Nonvolatile Residue:
    ≤0.005 %
  • USP - Assay:
    ≥99.0 %
  • USP - Water (H₂O):
    ≤0.5 %
  • USP - Volatile Impurities - Ethyl ether:
    ≤0.1 %
  • USP - Volatile Impurities - Acetone:
    ≤0.1 %
  • USP - Volatile Impurities - Diisopropyl ether:
    ≤0.1 %
  • USP - Volatile Impurities - 1-Propanol:
    ≤0.1 %
  • USP - Volatile Impurities - 2-Butanol:
    ≤0.1 %
  • USP - Volatile Impurities - Total:
    ≤1.0 %
  • USP - Benzene:
    ≤2 ppm
Specifikationer
  • Pakn:
    20 L
  • Cat. No.:
    9080-07
  • Miljøcertificering:
    Chem21 Solvent Selection Guide recommended by default and after discussion
  • Environmentally Preferable:
    Sikrere sundhed for mennesker og miljø
Specifikationer