Multibrøndsplader cellekultur, Costar®
24-brønds plader, ubehandlede, klar, 5/pose
Leverandør: Corning
Multibrøndsplader cellekultur, Costar®
Katalog # 392-0215
Leverandør: Corning
Gå til:
Product Details & Documents
Klar, PS, flad bund, med låg. Tilgængelig med en række overfladebehandlinger.
- Låg med kondenseringsring for reduktion af kontaminering
- Uniform footprint for nem stabling
- Individuel alfanummerisk kode for identifikation af brønde
- Steriliseret med Gamma stråling
- Certificeret pyrogenfri
Specifikationer
- Pakket:5/pose
- Farve:klar
- Beskrivelse:24-brønds plader, ubehandlede
- Seq:15
- Cat. No.:392-0215
- Miljøcertificering:RECs, ISO 14001 - Kennebunk
- Environmentally Preferable:Lav fremstillingspåvirkning