Engangsørepropper, E-A-R™ Classic™
Ørepropper, uden snor, lille pose med 5 par, gul, U*
Katalog # 111-0837
Leverandør: 3M
Gå til:
Product Details & Documents
Øreprop er fremstillet af et blødt, energiabsorberende polymerskum, som giver fremragende beskyttelse mod støj og god, daglang komfort.
- Fast materiale med langsom udvidelse hjælper til at opnå en god pasform
- Resistens over for sved og fugtighed giver øget komfort
- Meget økonomisk, idet ørepropperne kan rengøres og genbruges op til tre gange
Ideel til brug, hvor støjniveauet er for højt, enten på arbejdspladsen eller i fritiden.
SNR: 28 dB
: EN 352-2.
: *En størrelse passer alle.
Specifikationer
- Farve:gul
- Beskrivelse:Ørepropper, uden snor, lille pose med 5 par
- Seq:03
- Størrelse:U*