Orders LinkContactUsLinkComponent
Ørepropper til engangsbrug, E-A-R™ Push-Ins™
Ørepropper til engangsbrug, E-A-R™ Push-Ins™
Ørepropper med greb, uden snor, gul/blå
Catalog # MMMAEX01021
Supplier:   3M
Ørepropper til engangsbrug, E-A-R™ Push-Ins™
Catalog # MMMAEX01021
Supplier:  3M
Ørepropper til engangsbrug, E-A-R™ Push-Ins™
Ørepropper til engangsbrug, E-A-R™ Push-Ins™
Ørepropper med greb, uden snor, gul/blå
Price
382,00 kr
Log in for availability
1 * 100 Par
Product Details & Documents
Disse ørepropper med greb er meget nemme at sætte i øret, da det ikke er nødvendigt at rulle dem sammen. Brugeren skal blot bruge det bløde, fleksible greb til at skubbe øreproppen på plads. Brugeren behøver ikke at røre ved skummet under indsætningen, hvilket gør det til en af mest hygiejniske typer af ørepropper.
  • Flexible stem makes insertion and removal cleaner and easier
  • E-A-Rform foam softens with body heat to create an individualised fit that gets more comfortable with longer wear
  • Low pressure seal, available with or without cord
Ideelle til beskyttelse ved høje støjniveauer og er især velegnede til lavfrekvent støj på en lang række arbejdspladser, som fx bilbranchen, kemisk og farmaceutisk produktion, byggeri og tung maskindustri.
SNR: 38 dB
Certifications: EN 352-2
Specifications
  • Farve:
    gul/blå
  • Beskrivelse:
    Ørepropper med greb, uden snor