Orders LinkContactUsLinkComponent
Skalpeller
Skalpeller
1, 150 mm, Skalpel, med blad monteret, blå
Katalog # BOCH12640
Leverandør:   BOCHEM
Skalpeller
Katalog # BOCH12640
Leverandør:  BOCHEM
Skalpeller
Skalpeller
1, 150 mm, Skalpel, med blad monteret, blå
Price
kr30.30
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
These mounted scalpels feature a steel blade and a coloured handle made of impact resistant PS.
  • Not sterile
  • Blades are exchangeable
  • Spare blades available (set of 10 pieces)
Specifikationer
  • Model:
    1
  • Beskrivelse:
    Skalpel, med blad monteret, blå
  • Længde:
    150 mm