Orders LinkContactUsLinkComponent
Pharmacy scoops
Pharmacy scoops
400 ml, 280 mm, 75 mm
Katalog # BOCH8831
Leverandør:   BOCHEM
Pharmacy scoops
Katalog # BOCH8831
Leverandør:  BOCHEM
Pharmacy scoops
Pharmacy scoops
400 ml, 280 mm, 75 mm
Price
1.060,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Stainless steel 18/10.
  • Soldered handle
Specifikationer
  • Ø:
    75 mm
  • Kapacitet:
    400 ml
  • Længde:
    280 mm