GHS-piktogrammer
GHS-etiketter med symboler GHS09, B-7541, Polyester, Permanent akryl, Sort/rød/hvid, 70×70 mm, 6/kort
Catalog # 116-0251
Supplier: Brady
Jump to:
Product Details & Documents
For at opfylde GHS-reglerne (Globalt Harmoniseret System) skal identifikationselementerne være påsat de beholdere, som indeholder kemikalierne - især de nye advarselssymboler, faresætninger og sikkerhedsdatablade. De nye identifikationselementer blev vedtaget den 21. januar 2009 og supplerer REACH-forordningen med hvad angår registrering, evaluering, godkendelse og begrænsning af kemikalier.
- Available in different sizes
- Black and red on white
Specifications
- Model:B-7541
- Farve:Sort/rød/hvid
- Beskrivelse:GHS-etiketter med symboler GHS09
- Dimensioner:70×70 mm
- Materiale:Polyester
- Seq:78
- Pakket:6/kort
- Klæbestof:Permanent akryl