Orders LinkContactUsLinkComponent
Cryoboxes
Cryoboxes
5×5, rør 11,0 mm Ø, hvid, 68×68×30 mm
Katalog # RATI5160036
Leverandør:   RATIOLAB
Cryoboxes
Katalog # RATI5160036
Leverandør:  RATIOLAB
Cryoboxes
Cryoboxes
5×5, rør 11,0 mm Ø, hvid, 68×68×30 mm
Price
146,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 10 Items
Product Details & Documents
Cryoboxes, cardboard, for storage of cryovials at low temperatures.
  • Waterproof coating
  • Dividers must to be ordered separately
  • Available in different heights and five colours
Specifikationer
  • Rum:
    5×5
  • Til:
    rør 11,0 mm Ø
  • B×D×H udv.:
    68×68×30 mm
  • Farve:
    hvid