Microplates, 96-well
96-brønds plade, gennemsigtig, 96, -
RATI6018321
: RATIOLAB
- Ant. brønde:96
- Steril:-
- Farve:gennemsigtig
- Beskrivelse:96-brønds plade
- Cat. No.:RATI6018321
- Brøndprofil:V-bund
- Model:Mikrotestplader, volumen ∼300 μl