Microplates, 96-well
96-brønds plade, klar, 96, +
Katalog # RATI6018313
Leverandør: RATIOLAB
Gå til:
Product Details & Documents
Specifikationer
- Ant. brønde:96
- Steril:+
- Farve:klar
- Beskrivelse:96-brønds plade
- Cat. No.:RATI6018313
- Brøndprofil:V-bund
- Model:Mikrotestplader, volumen ∼300 μl