Accessories for centrifuges
Adapter for 12×2,7 - 6 ml tubes (11/12×100 mm)
Katalog # HETT5229
Leverandør: Hettich
Gå til:
Product Details & Documents
Specifikationer
- Beskrivelse:Adapter for 12×2,7 - 6 ml tubes (11/12×100 mm)
- Seq:26
- Cat. No.:HETT5229
- Miljøcertificering:ISO 14001 (Cert. Reg. No: 12100/10459604 TMS)
- Environmentally Preferable:Lav fremstillingspåvirkning