Ordreindtastning
Denmark
Orders LinkContactUsLinkComponent
 

Accessories for centrifuges

Adapter for 12×1,1 - 1,4 ml tubes (8×66 mm)
Katalog # HETT5278
   Lav fremstillingspåvirkning
Leverandør:   Hettich
Accessories for centrifuges
Katalog # HETT5278
Leverandør:  Hettich
   Lav fremstillingspåvirkning
Accessories for centrifuges
Accessories for centrifuges

Adapter for 12×1,1 - 1,4 ml tubes (8×66 mm)

Price
1.330,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Specifikationer
  • Beskrivelse:
    Adapter for 12×1,1 - 1,4 ml tubes (8×66 mm)
  • Seq:
    23
  • Cat. No.:
    HETT5278
  • Miljøcertificering:
    ISO 14001 (Cert. Reg. No: 12100/10459604 TMS)
  • Environmentally Preferable:
    Lav fremstillingspåvirkning