Accessories for centrifuges
Adapter for 6×9 ml tubes (14×100 mm)
Katalog # HETT5237
Leverandør: Hettich
Gå til:
Product Details & Documents
Specifikationer
- Beskrivelse:Adapter for 6×9 ml tubes (14×100 mm)
- Seq:38
- Cat. No.:HETT5237
- Miljøcertificering:ISO 14001 (Cert. Reg. No: 12100/10459604 TMS)
- Environmentally Preferable:Lav fremstillingspåvirkning



