Microplates, 96-well
96-brønds plade, klar, 96, -
Catalog # RATI6018211
Supplier: RATIOLAB
Jump to:
Product Details & Documents
Specifications
- Ant. brønde:96
- Steril:-
- Farve:klar
- Beskrivelse:96-brønds plade
- Cat. No.:RATI6018211
- Brøndprofil:F-bund
- Model:Mikrotestplader, volumen ∼300 μl