Orders LinkContactUsLinkComponent
Chloroform ≥99.5% stabilised
Chloroform ≥99.5% stabilised
Glass bottle, 3.000 mL
Katalog # C2432-6X500ML
Irriterende
Sundhed
Leverandør:   Honeywell Chemicals
Chloroform ≥99.5% stabilised
Katalog # C2432-6X500ML
Leverandør:  Honeywell Chemicals
CAS nummer:  67-66-3
Chloroform ≥99.5% stabilised
Chloroform ≥99.5% stabilised
Glass bottle, 3.000 mL
CAS nummer:  67-66-3
Price
3.210,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 3.000 mL
Product Details & Documents
Beilstein Number: 1731042
RTECS Number: FS9100000
UNSPSC Code: 12191502
Synonymer:  Trichlormethan
  • CAS nummer:67-66-3
  • Formel:CHCl₃
  • MDL nummer:MFCD00000826
  • Molecular Weight:119.38 g/mol
  • Kogende Pt:61 °C (1,013 hPa)
  • Smeltende Pt:–61,3 °C
  • Smeltende Pt:-61,3 °C
  • Tæthed:1,485 g/cm³ (20 °C)
  • Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
  • EINECS:200-663-8
  • FN:1888
  • ADR:6.1,III
  •  :stabiliseret med amylen 100-200 ppm
Documents
Specifikationer
Specifikationstestresultater
  • Vapor Pressure:
    160 mmHg ( 20 °C)
  • NMR-spectrum:
    complying
  • Assay (GC):
    Min. 99.50 %
  • 2-methyl-2-buten (GC):
    20 - 200 ppm
  • Refractive Index:
    n20/D 1.445 (lit.)
Specifikationer
  • Pakning:
    Glass bottle
  • Pakn:
    3.000 mL