Orders LinkContactUsLinkComponent
Buffers, concentrated solutions, Fluka™
9,00, ±0.02, sodium tetraborate/hydrochloric acid, 500 ml, Ampoule, 1
Katalog # 38748-1EA
Leverandør:   Honeywell Chemicals
Buffers, concentrated solutions, Fluka™
Katalog # 38748-1EA
Leverandør:  Honeywell Chemicals
CAS nummer:  
Buffers, concentrated solutions, Fluka™
9,00, ±0.02, sodium tetraborate/hydrochloric acid, 500 ml, Ampoule, 1
CAS nummer:  
Price
221,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Specifikationer
Specifikationer
  • Pakning:
    Ampoule
  • Pakn:
    1
  • pH nøjagtighed:
    ±0.02
  • Slutvolumen:
    500 ml
  • pH-værdi:
    9,00
  • Indhold:
    sodium tetraborate/hydrochloric acid
Specifikationer