Orders LinkContactUsLinkComponent
Behensyre
Glass bottle for solids, 500 mg
Katalog # CAYM9000338-500
Leverandør:   Cayman Chemical
Behensyre
Katalog # CAYM9000338-500
Leverandør:  Cayman Chemical
CAS nummer:  112-85-6
Behensyre
Glass bottle for solids, 500 mg
CAS nummer:  112-85-6
Price
241,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 500 mg
Product Details & Documents
Synonymer:  Docosanoic acid
  • CAS nummer:112-85-6
  • Formel:C₂₂H₄₄O₂
  • MDL nummer:MFCD00002807
  • Molecular Weight:340.59 g/mol
  • Merck Index:13,01024
  • Kogende Pt:306 °C (1013 hPa)
  • Smeltende Pt:80 °C
  • Tæthed:0,8221 g/cm³ (20 °C)
  • Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
  • EINECS:204-010-8
Specifikationer
Specifikationer
  • Pakning:
    Glass bottle for solids
  • Pakn:
    500 mg
Specifikationer