Orders LinkContactUsLinkComponent
(R)-(-)-Mandelsyre
(R)-(-)-Mandelsyre
Glass bottle for solids, 25 g
Katalog # CAYM10007128-25
Ætsende
Leverandør:   Cayman Chemical
(R)-(-)-Mandelsyre
Katalog # CAYM10007128-25
Leverandør:  Cayman Chemical
CAS nummer:  611-71-2
(R)-(-)-Mandelsyre
Glass bottle for solids, 25 g
CAS nummer:  611-71-2
Price
747,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 25 g
Product Details & Documents
Synonymer:  D(-)-Mandelic acid, (R)-(-)-2-Hydroxy-2-phenylacetic acid, (R)-2-Hydroxy-2-phenylacetic acid, D(-)-2-Hydroxy-2-phenylacetic acid
  • CAS nummer:611-71-2
  • Formel:C₈H₈O₃
  • MDL nummer:MFCD00064251
  • Molecular Weight:152.15 g/mol
  • Kogende Pt:322 °C (1013 hPa)
  • Smeltende Pt:130…132 °C
  • Tæthed:1,341 g/cm³ (20 °C)
  • Flash Pt:>190 °C
  • EINECS:210-276-6
Specifikationer
Specifikationer
  • Pakning:
    Glass bottle for solids
  • Pakn:
    25 g