Orders LinkContactUsLinkComponent
8-Bromisoquinolin
8-Bromisoquinolin
Glass bottle for solids, 1 g
Katalog # CAYM10007082-1
Leverandør:   Cayman Chemical
8-Bromisoquinolin
Katalog # CAYM10007082-1
Leverandør:  Cayman Chemical
CAS nummer:  63927-22-0
8-Bromisoquinolin
Glass bottle for solids, 1 g
CAS nummer:  63927-22-0
Price
653,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 g
Product Details & Documents
  • CAS nummer:63927-22-0
  • Formel:C₉H₆BrN
  • MDL nummer:MFCD04973298
  • Molecular Weight:208.0600 g/mol
Specifikationer
Specifikationer
  • Pakning:
    Glass bottle for solids
  • Pakn:
    1 g
Specifikationer