VWR®, Lynlåsposer
300×200 mm
Leverandør: VWR Collection
Gå til:
Product Details & Documents
Zip bags in LDPE, for storage and transportation of solid samples, tubes, spare parts and documents, available with and without write-on panel.
- Nem og enkel forsegling
- Transparent PE gør det let at identificere indholdet
- Kan lukkes igen flere gange, er fleksibel og kan ikke rives i stykker
: 100/bag, 10 bags/case.
Specifikationer
- L×B:300×200 mm
- Seq:29
- Cat. No.:129-0317