Orders LinkContactUsLinkComponent
Drum funnels
Drum funnels
Katalog # NEWPDRM452-BK
Leverandør:   NEW PIG
Drum funnels
Katalog # NEWPDRM452-BK
Leverandør:  NEW PIG
Drum funnels
Drum funnels
Gå til:
Price
703,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Thick, double-wall polyethylene construction resists UV rays, corrosion and most chemicals.
  • Allows access to ³/₄" bung for use of liquid-level gauge
  • Level inside surface allows easy draining of containers, parts or filters
  • Zigzag ridges prevent splashes and catch parts or tools
These large diameter funnels covers entire drum top to minimize drips and spills.
Accessories
Produktinformation
  • Katalog #
    Længde
    Tilgængelighed
    Price
  • Pop op-tromle-påfyldningsmåler, forebygger overfyldning
    Pop op-tromle-påfyldningsmåler, forebygger overfyldning
    NEWPDRM245
    127 mm
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 277,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Længde
    Tilgængelighed
    Price
  • Pop op-tromle-påfyldningsmåler, forebygger overfyldning
    Pop op-tromle-påfyldningsmåler, forebygger overfyldning
    NEWPDRM317
    279,4 mm
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 316,00 kr