Orders LinkContactUsLinkComponent
Compact automatic burettes, Schellbach stripe, SILBERBRAND
Compact automatic burettes, Schellbach stripe, SILBERBRAND
10 ml, 0,05 ml, 455 mm, 0,05 ± ml
Katalog # BRND23809
Leverandør:   Brand
Compact automatic burettes, Schellbach stripe, SILBERBRAND
Katalog # BRND23809
Leverandør:  Brand
Compact automatic burettes, Schellbach stripe, SILBERBRAND
Compact automatic burettes, Schellbach stripe, SILBERBRAND
10 ml, 0,05 ml, 455 mm, 0,05 ± ml
Price
1.190,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
AR® glass, class B.
  • Calibrated to deliver 'TD, Ex'
  • Schellbach stripe, reduced distance between subdivision marks
  • Detachable PTFE stopcock
Error limits according to class B, DIN EN ISO 385.
Bestillingsoplysninger: Please order supports and burette clamps separately.
Leveringsinformation: Supplied as burette tube, stopcock with precision tip, filling tube (PVC) and 1000 ml PE bottle with base.
Specifikationer
  • Kapacitet:
    10 ml
  • Længde:
    455 mm
  • Inddeling:
    0,05 ml
  • Tolerance:
    0,05 ± ml
Accessories
Produktinformation
  • Katalog #
    Kapacitet
    Tilgængelighed
    Price
  • Reservoirflaske, LDPE, GL 28
    Reservoirflaske, LDPE, GL 28
    BRND129060
    1000 ml
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 70,40 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Kapacitet
    Tilgængelighed
    Price
  • Baser til flasker
    Baser til flasker
    BRND23728
    1000 ml
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 75,70 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Kapacitet
    Tilgængelighed
    Price
  • Baser til flasker
    Baser til flasker
    BRND23725
    500 ml
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 63,60 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Ekstra stophane til burette, PTFE
    Ekstra stophane til burette, PTFE
    BRND11805
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 447,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Ekstra burettespids, klart borosilikatglas 3.3, til 10 ml kompakte buretter og kompakte automatiske buretter
    Ekstra burettespids, klart borosilikatglas 3.3, til 10 ml kompakte buretter og kompakte automatiske buretter
    BRND11510
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 61,10 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Ekstra burettespids, klart borosilikatglas 3.3, til 25 ml kompakte buretter og kompakte automatiske buretter
    Ekstra burettespids, klart borosilikatglas 3.3, til 25 ml kompakte buretter og kompakte automatiske buretter
    BRND11511
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 61,10 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Ekstra burettespids, klart borosilikatglas 3.3, til 50 ml kompakte buretter og kompakte automatiske buretter
    Ekstra burettespids, klart borosilikatglas 3.3, til 50 ml kompakte buretter og kompakte automatiske buretter
    BRND11512
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 61,10 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Kapacitet
    Tilgængelighed
    Price
  • Reservoirflaske, LDPE, GL 25
    Reservoirflaske, LDPE, GL 25
    BRND129055
    500 ml
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 39,80 kr