Cork borer sets
Cork borer, 15,0 mm
217-0839
Messing, nikkelbelagt, med håndtag og udskyder.
- Til manuel udboring af korkpropper
- Nem at rengøre
- Der kan også fås en korkbor-sliber, der passer til alle sæt
- Hul Ø:15,0 mm
- Beskrivelse:Cork borer
- Seq:12