Ordreindtastning
Denmark
Orders LinkContactUsLinkComponent
 

Mini tube system, Axygen®

8 strip pre-sterilisere minirør, PP, i rack, 1,1 ml
Katalog # 732-1138
Leverandør:   Corning
Mini tube system, Axygen®
Katalog # 732-1138
Leverandør:  Corning
Mini tube system, Axygen®
Mini tube system, Axygen®

8 strip pre-sterilisere minirør, PP, i rack, 1,1 ml

Price
3.710,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 600 Items
Product Details & Documents

PP, 100% ny. Axygen 96-well mini tube-systemet er udviklet til at bruge 8-eller 12 strips med låg.

  • Kompatibel med Beckman, Tecan, Zymark og andre robotarbejdsstationer
  • Låget er designet, så det kun kan vende på én måde, og har et indridset alfanummerisk gitter, som sikrer korrekt identifikation af prøven
  • Indstøbte kondenseringsringe på låget minimerer risikoen for krydskontaminering

Documents

Specifikationer
  • Kapacitet:
    1,1 ml
  • Beskrivelse:
    8 strip pre-sterilisere minirør, PP, i rack
  • Seq:
    07
Accessories

Produktinformation

  • Katalog #
    Til rør
    Tilgængelighed
    Price
  • 12 strip pre-steriliseret låg til minirør
    12 strip pre-steriliseret låg til minirør
    731-0222
    0,6+1,1 ml
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 400 Items - 1.220,00 kr

Produktinformation

  • Katalog #
    Til rør
    Tilgængelighed
    Price
  • 12 strip låg til minirør
    12 strip låg til minirør
    731-0221
    0,6+1,1 ml
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 400 Items - 859,00 kr

Produktinformation

  • Katalog #
    Til rør
    Tilgængelighed
    Price
  • 8-strip cap for mini tubes
    8-strip cap for mini tubes
    731-0223
    0,6+1,1 ml
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 600 Items - 859,00 kr

Produktinformation

  • Katalog #
    Til rør
    Tilgængelighed
    Price
  • 8 strip pre-steriliseret låg til minirør
    8 strip pre-steriliseret låg til minirør
    731-0224
    0,6+1,1 ml
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 600 Items - 1.220,00 kr

Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.