Engangsørepropper, Max®
Ørepropper uden snor, refill til LS-400-dispenser, rød, U*
111-0394
Max® ørepropper har en overlegen støjblokerende effekt for en engangsøreprop.
- Klokkeform giver maksimal komfort ved brug
- Forbedret design af ørepropperne gør dem nemmere at isætte og modvirker tendensen til at de glider ud af øregangen
- Glat yderside forhindrer indtrængen af snavs før anvendelse
SNR: 37 dB
SNR: 37 dB
EN 352-2:2002
Certifications: EN 352-2:2002
- Farve:rød
- Beskrivelse:Ørepropper uden snor, refill til LS-400-dispenser
- Seq:03
- Størrelse:U*