Orders LinkContactUsLinkComponent
Modtryksregulator
Modtryksregulator
Biocompatible back pressure regulator, 1 - 20 bar
Katalog # 554-1492
Leverandør:   VICI JOUR RESEARCH
Modtryksregulator
Katalog # 554-1492
Leverandør:  VICI JOUR RESEARCH
Modtryksregulator
Biocompatible back pressure regulator, 1 - 20 bar
Price
2.060,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Denne regulator installeres på detektorens afløbsrør og forhindrer dannelse af bobler i flowcellen under udgasning. Den har et justerbart modtryk fra 0-20,5 bar (300 psi) uden frakobling fra systemet. Andre størrelser fås.
  • Forbedrer nullinjestabilitet
  • Lav dødvolumen
  • Biokompatibel
Specifikationer
  • Beskrivelse:
    Biocompatible back pressure regulator
  • Seq:
    01
  • Tryk:
    1 - 20 bar