Ordreindtastning
Denmark
Orders LinkContactUsLinkComponent
Trykforseglede poser

Trykforseglede poser

80×120 mm
Katalog # SCAC2304
Leverandør:   SCANCELL FOLIEN VETRIEB
Trykforseglede poser
Katalog # SCAC2304
Trykforseglede poser
Trykforseglede poser

80×120 mm

Price
520,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1.000 Items
Product Details & Documents

PE, resealable, transparent, thickness 50 µm.

  • Kan lukkes igen flere gange, er fleksibel og kan ikke rives i stykker
  • Det gennemsigtige materiale gør, at indholdet er fuldt synligt
  • Nem og enkel forsegling med vejledning på trykforseglingen

These bags are food-safe.

Specifikationer
  • Dimensioner:
    80×120 mm
Anbefalinger

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.