Ordreindtastning
Denmark
Orders LinkContactUsLinkComponent
 

Trykforseglede poser

40×60 mm
Katalog # SCAC2201
Leverandør:   SCANCELL FOLIEN VETRIEB
Trykforseglede poser
Katalog # SCAC2201
Trykforseglede poser
Trykforseglede poser

40×60 mm

Price
313,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1.000 Items
Product Details & Documents

PE, resealable, transparent, thickness 50 µm.

  • Kan lukkes igen flere gange, er fleksibel og kan ikke rives i stykker
  • Det gennemsigtige materiale gør, at indholdet er fuldt synligt
  • Nem og enkel forsegling med vejledning på trykforseglingen

These bags are food-safe.

Specifikationer
  • Dimensioner:
    40×60 mm
  • Seq:
    02