Orders LinkContactUsLinkComponent
Saccharometers
Saccharometers
30 - 40%, 0,1 %, 20 °C, 300 mm
Katalog # 614-0260
Leverandør:   Alla France
Saccharometers
Katalog # 614-0260
Leverandør:  Alla France
Saccharometers
Saccharometers
30 - 40%, 0,1 %, 20 °C, 300 mm
Price
572,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
These saccharometers are designed for reading below the meniscus.
Specifikationer
  • Længde:
    300 mm
  • Seq:
    05
  • Kalibrerings temperatur:
    20 °C
  • Inddeling:
    0,1 %
  • Område:
    30 - 40%